missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Human SOX21 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18081742
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18081742 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18081742 Leverantör R&D Systems Leverantörsnummer AF3538

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Goat Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

SOX21 Polyclonal specifically detects SOX21 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen SOX21
Användningsområden Western Blot, Immunocytochemistry
Klassificering Polyclonal
Koncentration LYOPH
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 0.1 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL
Genaccessionsnr. Q9Y651
Gene Alias SOX25, SOX25SOX-A, SOXA, SRY (sex determining region Y)-box 21, SRY-box 21, transcription factor SOX-21
Gensymboler SOX21
Värd art Goat
Immunogen E. coli-derived recombinant human SOX21 Ser2-Leu276 (Gly102Ser) Accession # Q9Y651
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11166
Testspecificitet Detects human SOX21 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, less than 1% cross-reactivity with recombinant human (rh) SOX1, rhSOX2 and rhSOX15 is observed.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Målarter Human
Innehåll och lagring Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.