missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Human SPARC Alexa Fluor 750-conjugated Antibody, R&D Systems™

Produktkod. 18783569
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18783569 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18783569 Leverantör R&D Systems Leverantörsnummer IC941S100UG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

SPARC Monoclonal specifically detects SPARC in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen SPARC
Användningsområden Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Klassificering Monoclonal
Klona 122511
Koncentration 0.2 mg/mL
Konjugera Alexa Fluor 750
Utspädning Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulering Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
Genaccessionsnr. P09486
Gene Alias Basement-membrane protein 40, BM-40, ONcysteine-rich protein, osteonectin, Secreted protein acidic and rich in cysteine, secreted protein, acidic, cysteine-rich (osteonectin)
Gensymboler SPARC
Värd art Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human SPARC Ala18-Ile303 Accession # P09486
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6678
Testspecificitet Detects human SPARC/Osteonectin in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant mouse SPARC/Osteonectin is observed.
Målarter Human
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Produkttyp Antibody
Isotyp IgG1
Produktlinje R&D Systems
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only (RUO)

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.