Läs mer
Novus Biologicals™ Human Spleen Whole Tissue Lysate (Adult Whole Lupus)
Produktkod. 18767273 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. 18767273
Brand: Novus Biologicals™ NB82059359
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The Human Spleen Whole Tissue Lysate (Adult Whole Lupus) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Western Blot
Vävnad Blood Lymph
Kvantitet 1 mg
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Total Protein - Lupus: Spleen
Cellulär fraktion Whole
Vävnadsskick Lupus
Korsreaktivitet Human
Värd art Human
Koncentration 5 mg/mL
Produkttyp Human Spleen Whole Tissue Lysate (Adult Lupus)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only