Läs mer
Novus Biologicals™ Human Spleen Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Produktkod. 18605380 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18605380 1 mg
1 options
Produktkod. 18605380 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NB82059259
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4480.00 SEK
    4233.60 SEK / 1mg
    Save 246.40 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
Specifikationer
Beredningsmetod Western Blot Electrophoresis
Kvantitet 1 mg
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål Spleen