Läs mer
Invitrogen™ Human SPTLC1 Synthetic Peptide
Produktkod. 15225259
Change view
Kvantitet:
50 μg
Förpackningsstorlek:
50µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15225259 50 μg 50µg
1 options
Produktkod. 15225259 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PEP1255
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Synthetic Peptide
This peptide corresponds to 17 amino acids near the carboxy terminus of human SPT1. PEP-1255 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-21141.
Serine palmitoyltransferase (SPT) is the key enzyme in sphingolipid biosynthesis. It catalyzes the pyridoxal-5-prime-phosphate-dependent condensation of L-serine and palmitoyl-CoA to 3-oxosphinganine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen-ID (Entrez) 10558
Art Human
Reningsmetod purified
Tillträdesnummer O15269
Vanligt namn SPTLC1
Koncentration 200 μg/mL
Innehåll och lagring -20°C
Beskrivning Synthetic Peptide
Formatera Liquid
Formulering PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
För användning med (applikation) Blocking Assay, Control
Gene Alias AW552086; C77762; E030036H05; fc75h04; fp41c08; hLCB1; HSAN; HSAN1; HSN1; hypothetical protein LOC553981; hypothetical protein LOC614165; LBC1; LCB 1; LCB1; long chain base biosynthesis protein 1; MGC14645; rCG_44191; RGD1306617; RP11-118F2.1; serine C-palmitoyltransferase; serine palmitoyltransferase 1; serine palmitoyltransferase long chain base subunit 1; serine palmitoyltransferase subunit 1; serine palmitoyltransferase, long chain base subunit 1; serine-palmitoyl-CoA transferase 1; SPT 1; Spt1; SPTI; sptlc1; wu:fc75h04; wu:fp41c08; zgc:112247
Gensymbol Sptlc1
Frystorkat material No
Konserveringsmedel Sodium azide
Produkttyp Peptide
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status RUO
Förvaringsbuffert PBS