Läs mer
Invitrogen™ Human SREC-I/SCARF1 ELISA Utrustning
Produktkod. 17175219
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Produktkod. 17175219
Brand: Invitrogen™ EH437RBX5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Human SREC-I/SCARF1 kvantifierar human SREC-I/SCARF1 i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant human SREC-I/SCARF1.
Proteinet som kodas av denna gen är en scavengerreceptor som uttrycks i endotelceller och förmedlar bindning och nedbrytning av acetylerat lågdensitetslipoprotein (Ac-LDL). Transkriptionsfaktorerna ZNF444/EZF-2 och SP1 har visat sig vara ansvariga för regleringen av denna gen. Fem alternativt splitsade transkriptvarianter som kodar för distinkta isoformer har beskrivits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer AA986099; acetyl LDL-receptor; endotelceller scavengerreceptor; Kiaa0149; MGC47738; mKIAA0149; SCARF1; renare receptor klass F medlem 1; scavengerreceptor klass F, medlem 1; scavenger-receptor uttryckt av endotelceller 1; Scavengerreceptor uttryckt av endotelceller 1 protein; Srec; SREC1; SREC-I
Analysintervall 0,08 till 20 ng/ml
Analyskänslighet 0.08 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 8578
Gensymbol Halsduk 1
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål SCARF1
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter