Läs mer
Proteintech™ Människan ST2 ELISA Utrustning
Produktkod. 16811476 Handla allt Proteintech Produkter
Målarter:
Människa
KE00055 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). ST2 ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogen ST2.
  • Protein ST2, även känt som IL1RL1, är en medlem av interleukin 1-receptorfamiljen. Genen av ST2 kodar för tre splitsningsvarianter: en löslig utsöndrad form (sST2), en transmembranreceptorform (ST2L) och en variant av ST2 (ST2V). Interleukin-33 (IL-33) har identifierats som en funktionell ligand av ST2L. IL-33 utövar sina cellulära funktioner genom att binda ett receptorkomplex som består av ST2L och IL-1R accessoriskt protein (IL-1RAcP).
  • Interaktionen mellan IL-33 och ST2L aktiverar mitogenaktiverade proteinkinaser och flera biokemiska vägar. Slutet på dessa reaktioner är aktiveringen av hämmaren av nukleär faktor-kB (NF-kB) kinaskomplex, vilket utlöser NF-kB-aktivitet. sST2 verkar fungera som en lockbete-receptor för IL-33: den binder IL-33 och subtraherar således en sådan molekyl från interaktionen med ST2L. sST2 bildas av många celler och sST2-nivån höjs som svar på myokardiell stress, såväl som vid inflammatoriska tillstånd, inklusive allergisk astma.
  • Analysen känner igen human ST2. En antikropp specifik för ST2 har förbelagts på mikrobrunnarna. ST2-proteinet i proverna fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation.
  • Efter omfattande tvättning tillsätts en annan antikropp av biotinylerad specifik för ST2 för att detektera det infångade ST2-proteinet.
  • För signalutveckling tillsätts Sterptravidin-HRP, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens.
  • En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
Specifikationer
Tillträdesnummer BC030975
Analysintervall 31,25 till 2000 pg/ml
Analyskänslighet 1.8 pg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Målarter Människa
Gen-ID (Entrez) 9173
Värd art Människa
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
Total analystid 4.5 hr.
UniProt ID Q01638
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 96TEST Mouse CXCL12/SDF-1 ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine