Läs mer
R&D Systems™ Human ST3GAL1 (NP_003024) VersaClone cDNA
Produktkod. 18770379
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18770379 10 μg
1 options
Produktkod. 18770379 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC2799
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3475.00 SEK
    3285.45 SEK / 10µg
    Save 189.55 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Specifikationer
Gen ST3 beta-Gal alpha-2,3-Sialyltransferase 1/ST3GAL1/SIAT4A
Tillträdesnummer NP_003024
Gen-ID (Entrez) 6482
Gene Alias Alpha 2,3-ST 1, CMP-N-acetylneuraminate-beta-galactosamide-alpha-2,3-sialyltransferase 1, DKFZp666E036, DKFZp779K2051, EC 2.4.99, EC 2.4.99.4, Gal-beta-1,3-GalNAc-alpha-2,3-sialyltransferase, Gal-NAc6S, Sialyltransferase 4 A, sialyltransferase 4 A (beta-galactosidase alpha-2,3-sialytransferase), sialyltransferase 4 A (beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase), sialyltransferase 4 A (beta-galactoside alpha-2,3-sialytransferase), SIAT4, SIAT4A, SIAT4-A, SIATFL, SIATFLFLJ36548, ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 1, ST3Gal I, ST3GalA, ST3GalA0.1 mgC9183, ST3GalI, ST3GalIA, ST3GalIA1,Beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 1, ST3O, ST3OST3GalA
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg