Läs mer
Human STAM (STAM1) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32155578 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32155578 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2591581Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Human STAM (STAM1) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: STAM (STAM1) knockout HEK-293T