Läs mer
Gibco™ Differentieringspaket för mänsklig stamcellinje, mini, PeproTech®
Produktkod. 30245173 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st.
Produktkod. Kvantitet
30245173 1 st.
1 options
Produktkod. 30245173 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer HSCLDM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5070.00 SEK
    4613.70 SEK / Paket med 1
    Save 456.30 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Human Stem Cell Lineage Differentiation Package, mini, innehåller de viktigaste stamcellsdifferentieringsfaktorer som krävs för att stamceller ska differentieras till olika cellinjer.
Human Stem Cell Lineage Differentiation Package, mini, innehåller de nyckelkomponenter som krävs för differentiering av stamceller till olika cellinjer. Paketet innehåller följande tre flaskor: 10 μg Human VEGF-165, 10 μg Human TGF-beta 1 och 10 μg Human/Mouse/Rat Activin A. VEGF-165 är en vaskulär endotelial tillväxtfaktor som har visat sig vara den grundläggande regulatorn i cellsignalering av angiogenes. TGF-beta 1 är en polypeptidmedlem i den transformerande tillväxtfaktor-beta-superfamiljen av cytokiner. Aktiviner är dimeriska tillväxt- och differentieringsfaktorer som tillhör den transformerande tillväxtfaktor-beta (TGF-beta) superfamiljen av relaterade signalproteiner.
VEGF-165 (Vascular Endothelial Growth Factor 165) är ett nyckelprotein som används vid stamcellsdifferentiering, särskilt vid utvecklingen av endotelceller, vilka är avgörande för blodkärlbildning (angiogenes). VEGF-165 binder till sina receptorer på stamcellsytan och aktiverar signalvägar som främjar deras differentiering till endotelceller. Genom att kontrollera stamcellsdifferentiering med VEGF-165 kan forskare förbättra integrationen och funktionaliteten hos transplanterade vävnader.
TGF-beta 1 är en polypeptidmedlem i den transformerande tillväxtfaktor-beta-superfamiljen av cytokiner. Den hjälper till att reglera proliferation, celldifferentiering, adhesion och migration i många celltyper. Många celler har TGF-betareceptorer, och proteinet reglerar både positivt och negativt många andra tillväxtfaktorer. I samband med stamcellsdifferentiering är TGF-beta 1 särskilt viktig för att inducera differentiering av mesenkymala stamceller (MSC) till kondrocyter, osteoblaster och myofibroblaster.
Aktiviner är dimeriska tillväxt- och differentieringsfaktorer som tillhör superfamiljen transforming growth factor-beta (TGF-beta) av relaterade signalproteiner. Activin A är en kritisk tillväxtfaktor som används vid stamcellsdifferentiering, främst för att styra differentiering av pluripotenta stamceller till definitiva endoderm- och mesodermlinjer. Den exakta kontrollen av stamcellsdifferentiering med rekombinant Activin A är avgörande för att utveckla specifika celltyper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Stamcellsexpansionscytokinpaket
Kvantitet 1 st.
Art Människa
Formatera Frystorkat material
Endast för forskning.