Beskrivning
Differentieringspaketet för humana stamcellinjer innehåller de nyckelkomponenter som krävs för differentiering av stamceller till olika cellinjer. Paketet innehåller följande tre flaskor: 100 μg Human VEGF-165, 100 μg Human TGF-beta 1 och 100 μg Human/Mouse/Rat Activin A. VEGF-165 är en vaskulär endotelial tillväxtfaktor som har visat sig vara den grundläggande regulatorn i cellsignalering vid angiogenes. TGF-beta 1 är en polypeptidmedlem i den transformerande tillväxtfaktor-beta-superfamiljen av cytokiner. Aktiviner är dimeriska tillväxt- och differentieringsfaktorer som tillhör den transformerande tillväxtfaktor-beta (TGF-beta) superfamiljen av relaterade signalproteiner.
VEGF-165 (Vascular Endothelial Growth Factor 165) är ett nyckelprotein som används vid stamcellsdifferentiering, särskilt vid utvecklingen av endotelceller, vilka är avgörande för blodkärlbildning (angiogenes). VEGF-165 binder till sina receptorer på stamcellsytan och aktiverar signalvägar som främjar deras differentiering till endotelceller. Genom att kontrollera stamcellsdifferentiering med VEGF-165 kan forskare förbättra integrationen och funktionaliteten hos transplanterade vävnader.
TGF-beta 1 är en polypeptidmedlem i den transformerande tillväxtfaktor-beta-superfamiljen av cytokiner. Den hjälper till att reglera proliferation, celldifferentiering, adhesion och migration i många celltyper. Många celler har TGF-betareceptorer, och proteinet reglerar både positivt och negativt många andra tillväxtfaktorer. I samband med stamcellsdifferentiering är TGF-beta 1 särskilt viktig för att inducera differentiering av mesenkymala stamceller (MSC) till kondrocyter, osteoblaster och myofibroblaster.
Aktiviner är dimeriska tillväxt- och differentieringsfaktorer som tillhör superfamiljen transforming growth factor-beta (TGF-beta) av relaterade signalproteiner. Activin A är en kritisk tillväxtfaktor som används vid stamcellsdifferentiering, främst för att styra differentiering av pluripotenta stamceller till definitiva endoderm- och mesodermlinjer. Den exakta kontrollen av stamcellsdifferentiering med rekombinant Activin A är avgörande för att utveckla specifika celltyper.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Stamcellsexpansionscytokinpaket |
| Kvantitet | 1 st. |
| Art | Människa |
| Formatera | Frystorkat material |
Endast för forskning.