Läs mer
Gibco™ Mänsklig stamcellsförnyelsepaket, mini, PeproTech®
Produktkod. 30245175 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st.
Produktkod. Kvantitet
30245175 1 st.
1 options
Produktkod. 30245175 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer HSCRM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2395.00 SEK
    2179.45 SEK / Paket med 1
    Save 215.55 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Förnyelsepaketet för mänskliga stamceller, mini, innehåller de viktigaste stamcellstillväxtfaktorerna som krävs för att upprätthålla din iPSC:s självförnya i odling.
Human Stem Cell Renewal Package, mini, innehåller de viktigaste stamcellstillväxtfaktorer som krävs för att bibehålla pluripotens och möjliggöra självförnyelse av iPSC i cellkultur. Paketet innehåller följande två flaskor: 100 μg Human FGF-Basic (Cat. Nr. 100-18B-10UG) och 100 μg Human BMP-4 (Cat. Nr. 120-05ET-10UG). FGF-Basic (FGF2, FGFb, fibroblasttillväxtfaktor) tillhör fibroblasttillväxtfaktorfamiljen (FGF) och interagerar med högaffinitets transmembranreceptorer för att påverka cellproliferation och vävnadsneovaskularisering. BMP-4 tillhör den benmorfogenetiska proteinfamiljen som ingår i superfamiljen transformerande tillväxtfaktor-beta.
FGF-Basic (FGF2, FGFb, fibroblasttillväxtfaktor) tillhör fibroblasttillväxtfaktorfamiljen (FGF) och interagerar med högaffinitets transmembranreceptorer för att påverka cellproliferation och vävnadsneovaskularisering. FGF-Basic har varit kopplad till olika biologiska processer, såsom utveckling av lemmar och nervsystem, sårläkning och tumörtillväxt. FGF-basic spelar en avgörande roll för att upprätthålla det pluripotenta tillståndet hos iPSC. Den aktiverar signalvägar som förhindrar differentiering och främjar självförnyelse. FGF-basic främjar också cellproliferation, vilket säkerställer att iPSC upprätthåller en hög tillväxttakt.
BMP-4 tillhör den benmorfogenetiska proteinfamiljen, som ingår i superfamiljen transformerande tillväxtfaktor-beta. Superfamiljen inkluderar stora familjer av tillväxt- och differentieringsfaktorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Frystorkat material
Produkttyp Stamcellsexpansionscytokinpaket
Kvantitet 1 st.
Art Människa
Endast för forskning.