Läs mer
Human STK10 (LOK) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32140885 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32140885 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2633701Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Human STK10 (LOK) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: STK10 (LOK) knockout HeLa