Läs mer
Novus Biologicals™ Human Stomach Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor)
Produktkod. 18260070 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18260070 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18260070 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL126438
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6820.00 SEK
    6450.15 SEK / 0.1mg
    Save 369.85 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The Human Stomach Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor) is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Vävnad Digestive/Waste
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Membrane Protein - Human Tumor Tissue: Stomach
Cellulär fraktion Membrane
Vävnadsskick Tumor
Korsreaktivitet Human
Värd art Human
Koncentration 2 mg/mL
Produkttyp Human Stomach Membrane Tissue Lysate (Adult Tumor)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only