missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Human SUGP2 (SFRS14) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit

Produktkod. 32156185 Handla allt Abcam Produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 32156185 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2633751Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Human SUGP2 (SFRS14) knockout HeLa cell/tissue lysate.

  • Species: Human
  • Tissue: SUGP2 (SFRS14) knockout HeLa
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.