Läs mer
Gibco™ Humana suspensionshepatocyter, kvalificerad metabolism, hona, (4-8 x 10 6 celler)
Produktkod. 18715445 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 flaska
Produktkod. Kvantitet
18715445 1 flaska
1 options
Produktkod. 18715445 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer HMCS2S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11190.00 SEK
    8280.65 SEK / Paket med 1
    Save 2909.35 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-01-2027
Humana suspensionshepatocyter, kvalificerad metabolism, hona, (4-8 x 10 6 celler)
Dessa kryokonserverade humana kvinnliga hepatocyter är lämpliga för användning i suspensionsmetabolismtillämpningar.
Celler per injektionsflaska: –4 8 miljoner
De
vanligt testade fas I (P450) och fas II (UGT, SULT) läkemedelsmetaboliserande enzymerna analyserades för metabolisk aktivitet i varje lot. Metabolitbildning mättes med biokemiska standardanalyser med användning av LC/MS/MS eller HPLC.
Få de resultat du behöver med GIBCO Hepatocyter
Högkvalitativa hepatocyter, med hög viabilitet, in vivo -liknande enzymuttrycksnivåer och korrekt cellmorfologi ökar förmågan att dra in vitro⁄in vivo- korrelationer och fatta sunda beslut angående en förenings öde. Erfarna tekniker och patentskyddade isoleringstekniker i kombination med stränga frisättningsspecifikationer säkerställer att du får kryokonserverade hepatocyter av högsta kvalitet.
Varje parti testas för:
  • Fas I och II enzymaktiviteter
  • Rätt morfologi
  • Viabilitet i allmänhet >75 %
    Endast för forskningsanvändning. Ej avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning för människor eller djur.
    Relaterade länkar:
    Lär dig mer om våra kryokonserverade hepatocyter
    Lär dig om hela vår serie av hepatocyter ,
    Notera:
    Dessa produkter kräver leverans i LN 2 vapor dewars, därför kan ytterligare avgifter tillkomma.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Flaskor med kryokonserverade hepatocyter bör förvaras i en kryolagringsdewar eller -135 C °frys.
    Celltyp Hepatocyter
    Typ av kultur Suspensionscellodling
    Form Kryokonserverad
    Kön Kvinnlig
    Art Människa
    Givarkälla Ensam donator
    Antal celler 4-8 x 10 6
    Produktlinje Gibco
    Produkttyp Hepatocyter
    Kvantitet 1 flaska
    Testad för Fas I och II enzymaktivitet, korrekt morfologi, viabilitet i allmänhet> 75 %