Läs mer
Proteintech™ Human t-plasminogenaktivator ELISA Utrustning
Produktkod. 16871586 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Målarter:
Människa
Produktkod. Målarter
16871586 Människa
1 options
Produktkod. 16871586 Leverantör Proteintech™ Leverantörsnummer KE0018096T
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
KE00180 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). t-plasminogenaktivatorn ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogen t-plasminogenaktivator.
  • Analysen känner igen human t-plasminogenaktivator. En antikropp specifik för t-plasminogenaktivator har förbelagts på mikrobrunnarna.
  • t-plasminogenaktivatorproteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation.
  • Efter omfattande tvättning tillsätts en annan antikropp av biotinylerad specifik för t-plasminogenaktivator för att detektera det infångade t-plasminogenaktivatorproteinet.
  • För signalutveckling tillsätts Streptavidin-HRP, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens. En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
  • Plasminogenaktivator, vävnad (PLAT, synonymer: TPA, T-PA) är en plasminogenaktivator av vävnadstyp, ett utsöndrat serinproteas som omvandlar proenzymet plasminogen till plasmin, ett fibrinolytiskt enzym.
  • Plasminogenaktivator av vävnadstyp syntetiseras som en enkelkedja som klyvs av plasmin till ett tvåkedjigt disulfidkopplat protein (33 kDa och 32 kDa).
  • PLAT-enzym spelar en roll i cellmigration och vävnadsremodellering. Ökad enzymatisk aktivitet orsakar hyperfibrinolys, vilket visar sig som överdriven blödning; minskad aktivitet leder till hypofibrinolys som kan resultera i trombos eller emboli.
  • tPA har 4 isoformer producerade genom alternativ splitsning med molekylvikten 63 kDa, 33 kDa, 57 kDa och 44 kDa.
Specifikationer
Tillträdesnummer BC002795
Analysintervall 156,3 till 10 000 pg/ml, 78,1 till 5 000 pg/ml
Analyskänslighet 8.9 pg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Målarter Människa
Gen-ID (Entrez) 5327
Värd art Människa
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
Total analystid 4.5 hr.
UniProt ID P00750
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 96TEST Human t-Plasminogen activator ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine