Läs mer
Human TBC1D7 knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32142931 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32142931 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2633801Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Human TBC1D7 knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: TBC1D7 knockout HeLa