missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Human TDO2 Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
2020.00 SEK - 4830.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | TDO2 |
|---|---|
| Klona | 998604 |
| Utspädning | Immunohistochemistry 5-25 μg/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 μg/106 cells, CyTOF-ready |
| Användningsområden | Immunohistochemistry, Flow Cytometry, CyTOF |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
18781177
![]() |
R&D Systems
MAB9768-SP |
25 μg |
2020.00 SEK
25µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
18782257
![]() |
R&D Systems
MAB9768-100 |
100 μg |
4830.00 SEK
100µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
TDO2 Monoclonal specifically detects TDO2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready.Specifikationer
| TDO2 | |
| Immunohistochemistry 5-25 μg/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 μg/106 cells, CyTOF-ready | |
| Monoclonal | |
| Supernatant | |
| Human | |
| P48775 | |
| 6999 | |
| IgG2b | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| 998604 | |
| Immunohistochemistry, Flow Cytometry, CyTOF | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| chky, TDO, TDOTO, TO, TPH2EC 1.13.11.11, TRPO, TRPOtryptophanase, Tryptamin 2,3-dioxygenase, tryptophan 2,3-dioxygenase, Tryptophan Oxygenase, Tryptophan Pyrrolase, Tryptophanase | |
| E. coli-derived human TDO2, Leu18-Phe388, Accession # P48775 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects human TDO2 in direct ELISAs. |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel