Läs mer
Proteintech™ Human TDP-43 ELISA Utrustning
Produktkod. 16851436 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Målarter:
Människa
Produktkod. Målarter
16851436 Människa
1 options
Produktkod. 16851436 Leverantör Proteintech™ Leverantörsnummer KE0000596T
 Begränsad artikel
I lager
KE00005 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ) och t ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogen TDP-43
  • TARDBP hittades först som en transkriptionsrepressor som binder till kromosomalt integrerat TAR-DNA och undertrycker HIV-1-transkription.
  • Det rapporterades reglera alternativ splitsning av CFTR-genen. Neumann et al. (2006) fann att en hyperfosforylerad, ubiquitinerad och kluven form av TARDBP, känd som patologisk TDP43, är det huvudsakliga sjukdomsproteinet vid ubiquitin-positiv, tau- och alfa-synuklein-negativ frontotemporal demens (FTLD-U) och vid amyotrofisk (ALS lateral skleros).
  • KE00005 används för att kvantifiera TDP-43-nivån in vivo och den är lämplig för prov av serum eller plasma.
  • KE00009 används för att kvantifiera TDP-43-nivån in vivo och den är lämplig för prov av CSF och cellysat.
  • Analysen känner igen human TDP-43. En antikropp specifik för TDP-43 har förbelagts på mikrobrunnarna.
  • TDP-43-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation. Efter omfattande tvättning tillsätts en annan antikropp specifik för TDP-43 för att detektera det infångade TDP-43-proteinet. För signalutveckling tillsätts pepparrotsperoxidas (HRP)-konjugerad antikropp, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens.
  • En lösning innehållande svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrigeringsvåglängden inställd på 630 nm.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_031401
Analysintervall 78,1 till 5000 pg/ml
Analyskänslighet 5 pg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Målarter Människa
Gen-ID (Entrez) 23435
Värd art Människa
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
Total analystid 4.5 hr.
UniProt ID Q13148
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 96TEST Human TDP-43 ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine