Läs mer
R&D Systems™ Human TDP-43/TARDBP (NP_031401.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18753917
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18753917 10 μg
1 options
Produktkod. 18753917 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3308
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3260.00 SEK
    3080.70 SEK / 10µg
    Save 179.30 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
Specifikationer
Gen TDP-43/TARDBP
Tillträdesnummer NP_031401.1
Gen-ID (Entrez) 23435
Gene Alias ALS10, ALS10TAR DNA-binding protein-43, TAR DNA binding protein, TARDBP, TDP43, TDP-43, TDP-43 TAR DNA-binding protein 43
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg