Läs mer
R&D Systems™ Human TERT (NP_937983.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18764587
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18764587 10 μg
1 options
Produktkod. 18764587 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3584
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7975.00 SEK
    7542.15 SEK / 10µg
    Save 432.85 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
Specifikationer
Gen TERT
Tillträdesnummer NP_937983.2
Gen-ID (Entrez) 7015
Gene Alias EST2Telomerase-associated protein 2, hEST2, hTERT, TCS1EC 2.7.7.49, Telomerase catalytic subunit, telomerase reverse transcriptase, TP2HEST2, TRTEC 2.7.7
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg