Läs mer
Novus Biologicals™ Human Testis Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor)
Handla allt Bio Techne ProdukterBeskrivning
The Human Testis Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor) is derived from human.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Western Blot Electrophoresis |
| Vävnad | Reproductive |
| Kvantitet | 0.1 mg |
| Förvaringsbuffert | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Testspecificitet | Membrane Protein - Human Tumor Tissue: Testis |
| Cellulär fraktion | Membrane |
| Vävnadsskick | Tumor |
| Korsreaktivitet | Human |
| Värd art | Human |
| Produkttyp | Human Testis Membrane Tissue Lysate (Adult Tumor) |
| Visa mer |
For Research Use Only