Läs mer
Novus Biologicals™ Human Testis Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Produktkod. 18556774
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18556774 1 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18556774 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NB82059266
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4540.00 SEK
    4294.50 SEK / 1mg
    Save 245.50 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Specifikationer
Beredningsmetod Western Blot (PMID: 21421998), Immunoprecipitation, Electrophoresis, Enzymatic activity analysis, Protein-protein interaction, Tissue specific expression
Kvantitet 1 mg
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål Testis