Läs mer
R&D Systems™ Human TGF-beta 2 Quantikine ELISA Kit
Kvantitet:
1 tallrik
6 tallrikar
Beskrivning
The Human TGF-beta 2 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human TGF-beta 2 in cell culture supernates (125 ul), serum (125 ul), edta plasma (125 ul), heparin plasma (125 ul), citrate plasma (125 ul).
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 31.20 - 2000pg/mL |
| Analyskänslighet | 7pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Korsreaktivitet | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Provtyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum |
| Specificitet | Natural and Recombinant Human TGF-beta 2 and natural Porcine TGF-beta 2. |
| Tillräckligt för | 1 x 96-well Plate |
| Målarter | Human |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Visa mer |