Läs mer
Invitrogen™ Human TGF-beta RIII ELISA Utrustning
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 96
Beskrivning
Human TGF-beta RIII kvantifierar human TGF-beta RIII i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant human TGF-beta RIII.
Detta lokus kodar för den transformerande tillväxtfaktorn (TGF)-beta typ III-receptorn. Den kodade receptorn är en membranproteoglykan som ofta fungerar som en co-receptor med andra medlemmar av TGF-beta-receptorsuperfamiljen. Utsöndring av ektodomän producerar lösligt TGFBR3, vilket kan hämma TGFB-signalering. Minskat uttryck av denna receptor har observerats i olika cancerformer. Alternativt splitsade transkriptvarianter som kodar för olika isoformer har identifierats för denna gen.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | 1110036H20Rik; AU015626; AW215636; betaglykan; betaglykan proteoglykan; BGCAN; OTTHUMP00000011787; TBRIII; tgf beta-receptor 3; TGF-beta-receptor typ 3; TGF-beta-receptor typ III; Tgfbr3; TGFR-3; transformerande tillväxtfaktor beta-receptor 3; transformerande tillväxtfaktor beta-receptor III; Transformerande tillväxtfaktor beta-receptor typ 3; transformerande tillväxtfaktor, betareceptor 3; transformerande tillväxtfaktor, betareceptor III |
| Analysintervall | 40 till 10 000 pg/ml |
| Analyskänslighet | 40 pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 7049 |
| Gensymbol | TGFBR3 |
| Interassay CV | <12% |
| Visa mer |