Läs mer
Invitrogen™ Human TGF-beta RIII ELISA Utrustning
Kvantitet:
10 x 96 tester
Beskrivning
Detta lokus kodar för den transformerande tillväxtfaktorn (TGF)-beta typ III-receptorn. Den kodade receptorn är en membranproteoglykan som ofta fungerar som en co-receptor med andra medlemmar av TGF-beta-receptorsuperfamiljen. Utsöndring av ektodomän producerar lösligt TGFBR3, vilket kan hämma TGFB-signalering. Minskat uttryck av denna receptor har observerats i olika cancerformer. Alternativt splitsade transkriptvarianter som kodar för olika isoformer har identifierats för denna gen.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | Q03167 |
| Analysintervall | 40 till 10 000 pg/ml |
| Analyskänslighet | 40 pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 7049 |
| Gensymbol | TGFBR3 |
| Interassay CV | <12% |
| Visa mer |