Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Mänsklig Th17 cytokinfärgningspanel
Kvantitet:
1 panel
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
Innehåller
- Anti-Human IL-17A (eBio64Dec17) FITC: 25 tester (0,125μ g/5μ L-test)*
- Anti-Human IL-17F (SHLR17) PE: 25 tester (0,5μ g/5μ L-test)*
- Anti-Human IL-22 (22URTI) PerCP-eFluor 710: 25 tester (0,015μ g/5μ L test)*
- Anti-Human IL-21 (3A3-N2) eFluor 660: 25 tester (0,125μ g/5μ L test)*
- Anti-Human CD4 (RPA-T4) eFluor 450: 25 tester (0,25μ g/5μ L test)*
- IC Fixeringsbuffert
- Permeabiliseringsbuffert (10x)
- *Ett test definieras som mängden antikropp som ska användas för 1 miljon celler av 100μ L färgningsvolym.
- 5 μL/test
- Ingår också: En anti-CD4-antikropp som kan användas efter fixering och permeabilisering, samt IC-fixerings- och permeabiliseringsbuffertar
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C. Ljuskänsligt material. |
| Formatera | Vattenhaltig buffert, 0,09 % natriumazid, kan innehålla bärarprotein/stabilisator |
| Kvantitet | 1 panel |
| För användning med (applikation) | Intracellulär färgning, flödescytometri |
| Produktlinje | eBioscience |
| Produkttyp | Färgningspanel |