missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ Humant tioredoxin-1 ELISA Utrustning
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Beskrivning
Humant tioredoxin-1 kvantifierar humant tioredoxin-1 i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant humant tioredoxin-1.
Tioredoxiner (Trx) är små, multifunktionella proteiner med oxidoreduktasaktivitet och är allestädes närvarande i i stort sett alla levande celler. Trx innehåller en redoxaktiv disulfid/ditiolgrupp inom det konserverade Cys-Gly-Pro-Cys aktiva stället. De två cysteinresterna i de konserverade aktiva centran kan oxideras för att bilda intramolekylära disulfidbindningar. Reduktion av det aktiva ställets disulfid i oxiderat Trx katalyseras av Trx-reduktas med NADPH som elektrondonator. Den reducerade Trx är en vätedonator för ribonukleotidreduktas, det väsentliga enzymet för DNA-syntes, och ett potent allmänt proteindisulfidreduktas med många funktioner i tillväxt och redoxregleringar. Specifika proteindisulfidmål för reduktion med Trx inkluderar proteindisulfid-isomeras (PDI ) och ett antal transkriptionsfaktorer såsom p53, NF-kB och AP-1 (T1-151). Trx kan också ta bort H2O2, särskilt när det är kopplat med antingen metioninsulfoxidreduktas eller flera isoformer av peroxiredoxiner.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | ADF; ATL-härledd faktor; AW550880; DKFZp686B1993; MGC61975; RP11-427L11.1; SASP; ytassocierat sulfhydrylprotein; testikelvävnadsprotein Li 199; tioredoxin; tioredoxin 1; tioredoxin delta 3; TRDX; TRX; TRX1; Txn; TXN delta 3; Txn1 |
| Analysintervall | 0,2 till 50 ng/ml |
| Analyskänslighet | 0.2 ng/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 7295 |
| Gensymbol | TXN |
| Interassay CV | <12% |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering