Läs mer
Invitrogen™ Humant tioredoxin-1 ELISA Utrustning
Produktkod. 17135239
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Produktkod. 17135239
Brand: Invitrogen™ EH451RBX5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Humant tioredoxin-1 kvantifierar humant tioredoxin-1 i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant humant tioredoxin-1.
Tioredoxiner (Trx) är små, multifunktionella proteiner med oxidoreduktasaktivitet och är allestädes närvarande i i stort sett alla levande celler. Trx innehåller en redoxaktiv disulfid/ditiolgrupp inom det konserverade Cys-Gly-Pro-Cys aktiva stället. De två cysteinresterna i de konserverade aktiva centran kan oxideras för att bilda intramolekylära disulfidbindningar. Reduktion av det aktiva ställets disulfid i oxiderat Trx katalyseras av Trx-reduktas med NADPH som elektrondonator. Den reducerade Trx är en vätedonator för ribonukleotidreduktas, det väsentliga enzymet för DNA-syntes, och ett potent allmänt proteindisulfidreduktas med många funktioner i tillväxt och redoxregleringar. Specifika proteindisulfidmål för reduktion med Trx inkluderar proteindisulfid-isomeras (PDI ) och ett antal transkriptionsfaktorer såsom p53, NF-kB och AP-1 (T1-151). Trx kan också ta bort H2O2, särskilt när det är kopplat med antingen metioninsulfoxidreduktas eller flera isoformer av peroxiredoxiner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer ADF; ATL-härledd faktor; AW550880; DKFZp686B1993; MGC61975; RP11-427L11.1; SASP; ytassocierat sulfhydrylprotein; testikelvävnadsprotein Li 199; tioredoxin; tioredoxin 1; tioredoxin delta 3; TRDX; TRX; TRX1; Txn; TXN delta 3; Txn1
Analysintervall 0,2 till 50 ng/ml
Analyskänslighet 0.2 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 7295
Gensymbol TXN
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål Tioredoxin 1
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter