Läs mer
R&D Systems™ Human Thrombospondin-1 Quantikine ELISA Kit
Kvantitet:
1 Kit
Beskrivning
The Human Thrombospondin-1 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Thrombospondin-1 in cell culture supernates (25 ul), serum (10 ul), platelet-poor edta plasma (25 ul), platelet-poor heparin plasma (25 ul), saliva (50 ul), human milk (50 ul).
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 7.81 to 500 ng/mL |
| Analyskänslighet | 0.944 ng/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Provtyp | Cell Culture Supernatant, Human Milk, Platelet-poor Plasma (EDTA), Platelet-poor Plasma (EDTA, Heparin), Platelet-poor Plasma (Heparin), Saliva, Serum |
| Specificitet | Natural and Recombinant Human Thrombospondin-1 |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 7057 |
| Gensymbol | THBS1 |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Visa mer |