missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Abnova™ Human TIMM22 Full-length ORF (NP_037469.2, 1 a.a. - 194 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Beskrivning
Sequence: MAAAAPNAGGSAPETAGSAEAPLQYSLLLQYLVGDKRQPRLLEPGSLGGIPSPAKSEEQKMIEKAMESCAFKAALACVGGFVLGGAFGVFTAGIDTNVGFDPKDPYRTPTAKEVLKDMGQRGMSYAKNFAIVGAMFSCTECLIESYRGTSDWKNSVISGCITGGAIGFRAGLKAGAIGCGGFAAFSAAIDYYLR
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_037469.2 |
| För användning med (applikation) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
| Formulering | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
| Gen-ID (Entrez) | 29928 |
| Molekylvikt (g/mol) | 46.4kDa |
| Namn | TIMM22 (Human) Recombinant Protein (P01) |
| Reningsmetod | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
| Kvalitetskontrolltestning | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
| Kvantitet | 25 μg |
| Immunogen | MAAAAPNAGGSAPETAGSAEAPLQYSLLLQYLVGDKRQPRLLEPGSLGGIPSPAKSEEQKMIEKAMESCAFKAALACVGGFVLGGAFGVFTAGIDTNVGFDPKDPYRTPTAKEVLKDMGQRGMSYAKNFAIVGAMFSCTECLIESYRGTSDWKNSVISGCITGGAIGFRAGLKAGAIGCGGFAAFSAAIDYYLR |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?