Läs mer
R&D Systems™ Human TIMP-1 DuoSet ELISA
Kvantitet:
15 x 96-well Plates
Beskrivning
The Human TIMP-1 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human TIMP-1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 15 x 96-well Plates |
| Konjugera | Biotin |
| Analysintervall | 31.20 to 2000 pg/mL |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 7076 |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |