Läs mer
Proteintech™ Mänsklig TIMP1 ELISA Utrustning
Produktkod. 16831576 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Målarter:
Människa
Produktkod. Målarter
16831576 Människa
1 options
Produktkod. 16831576 Leverantör Proteintech™ Leverantörsnummer KE0016696T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
KE00166 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). TIMP1 ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogen TIMP1.
  • TIMP1 är en medlem av familjen matrismetalloproteinashämmare, som innehåller fyra medlemmar (TIMP1, TIMP2, TIMP3 och TIMP4).
  • Vävnadshämmare av metalloproteinaser (TIMP) är mångfacetterade molekyler som uppvisar egenskaper utöver deras klassiska proteinashämmande funktion.
  • TIMP1 har flera MMP-oberoende funktioner såsom modulering av angiogenes, främjande av cellproliferation och hämning av apoptos.
  • TIMP1 spelar en viktig roll i cellcykelreglering och cancerprogression.
  • Nyligen har kliniska studier visat att det avvikande uttrycket av TIMP1 är associerat med en ogynnsam prognos i en serie tumörer, såsom magcancer, papillärt sköldkörtelkarcinom, hudmelanom och bröstcancer. Under graviditet spelar TIMP1 en reglerande roll i implantationsprocessen, särskilt cytotrofoblastinvasionen av livmoderns endometrium. Under graviditet spelar TIMP1 en reglerande roll i implantationsprocessen, särskilt cytotrofoblastinvasionen av livmoderns endometrium.
  • Analysen känner igen human TIMP1. En antikropp specifik för TIMP1 har förbelagts på mikrobrunnarna.
  • TIMP1-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation. Efter omfattande tvättning tillsätts en annan antikropp av biotinylerad specifik för humant TIMP1 för att detektera det infångade humana TIMP1-proteinet.
  • För signalutveckling tillsätts Streptavidin-HRP, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens.
  • En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
Specifikationer
Tillträdesnummer BC000866
Analysintervall 62,5 till 4000 pg/ml
Analyskänslighet 6.9 pg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Målarter Människa
Gen-ID (Entrez) 7076
Värd art Människa
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
Total analystid 4.5 hr.
UniProt ID P01033
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 96TEST Rat TNF-alpha ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine