Läs mer
Proteintech™ Mänsklig TIMP2 ELISA Utrustning
Produktkod. 16891566 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Målarter:
Människa
Codice prodotto. Målarter
16891566 Människa
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16891566 Fornitore Proteintech™ N. del fornitore KE0016296T
 Begränsad artikel
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
KE00162 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). TIMP2 ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogent TIMP2.
  • Analysen känner igen human TIMP2. En antikropp specifik för TIMP2 har förbelagts på mikrobrunnarna
  • TIMP2-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation. Efter omfattande tvättning tillsätts en annan antikropp av biotinylerad specifik för humant TIMP2 för att detektera det infångade humana TIMP2-proteinet.
  • För signalutveckling tillsätts Streptavidin-HRP, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens. En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
  • TIMP2, ett 21 kDa-protein, är en medlem av familjen matrismetalloproteinashämmare, som innehåller fyra medlemmar (TIMP1, TIMP2, TIMP3 och TIMP4).
  • Vävnadshämmare av metalloproteinaser (TIMP) är mångfacetterade molekyler som uppvisar egenskaper utöver deras klassiska proteinashämmande funktion.
  • TIMP-2 är den enda TIMP som fungerar som både en MMP-hämmare och en aktivator, eftersom den kan interagera med membran typ 1 MMP och pro-MMP2 för att underlätta aktiveringen av pro-MMP2 till dess aktiva form.
  • TIMP2 kan reglera många fysiologiska progressioner såsom tumörtillväxt, metastaser och angiogenes genom matrismetalloproteinaser (MMP).
  • TIMP2 knockout resulterade i konstitutiv MMP9-aktivering rikligt och negativ MI-ombyggnad in vivo.
Specifica
Tillträdesnummer BC071586
Analysintervall 31,25 till 2000 pg/ml
Analyskänslighet 0.3 pg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Målarter Människa
Gen-ID (Entrez) 7077
Värd art Människa
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
Total analystid 4.5 hr.
UniProt ID P16035
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 96TEST Human TIMP2 ELISA Kit
Avvertenza
  • Varning
Categoria di pericolo
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Consigli di prudenza
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.