Läs mer
Abcam Mänsklig TLE1 knockout HeLa-cellinje
Produktkod. 32155232 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 000 000 celler
2 x 1 000 000 celler
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
32155232 2 x 1 000 000 celler
32154619 1 000 000 celler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 32155232 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2649012x1000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
TLE1 KO-cellinje finns att beställa. KO validerad av Western blot. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 1 bp deletion i exon 12 och 4 bp deletion i exon 12. För att beställa både knockout och wild-typ kontrollceller: välj 2 x 1000000 celler per ampull. Till eller...
TLE1 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad av Western blot. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 1 bp deletion i exon 12 och 4 bp deletion i exon 12. För att beställa både knockout och wild-typ kontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/ampull'.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 2 x 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO