Läs mer
Invitrogen™ Human TMBIM1 (aa 1-21) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30199601
Click to view available options
Kvantitet:
100 μL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30199601
Marca: Invitrogen™ RP107776
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (90%), Rat (90%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-67129 (PA5-67129. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
Negatively regulates aortic matrix metalloproteinase-9 (MMP9) production and may play a protective role in vascular remodeling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tillträdesnummer Q969X1
Koncentration ≥5.0 mg/mL
För användning med (applikation) Blocking Assay, Control
Formulering 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 64114
Namn Human TMBIM1 (aa 1-21) Control Fragment
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Gene Alias 2310061B02Rik; AA960455; AU024746; C78899; Lfg3; mKIAA4161; MST100; MSTP100; PP1201; Protein lifeguard 3; Protein RECS1; Protein RECS1 homolog; PSEC0158; RECS1; Responsive to centrifugal force and shear stress gene 1 protein; Tmbib1; Tmbim1; transmembrane BAX inhibitor motif containing 1; transmembrane BAX inhibitor motif-containing protein 1
Vanligt namn TMBIM1
Gensymbol TMBIM1
Konjugera Unconjugated
Art Human
Rekombinant Recombinant
Protein Tag His-ABP-tag
Sekvens MSNPSAPPPYEDRNPLYPGPP
Innehåll och lagring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Uttryckssystem E. coli
Form Liquid
Renhet eller kvalitetsklass >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado