Läs mer
Human TMEM175 knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32156006 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32156006 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2587221Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Human TMEM175 knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: TMEM175 knockout HeLa