Läs mer
Invitrogen™ Human TMEM253 (aa 78-99) Control Fragment Recombinant Protein
Produktkod. 30206952
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
30206952 100 μL
1 options
Produktkod. 30206952 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer RP104042
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (77%), Rat (77%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-64200. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P0C7T8
Koncentration ≥5.0 mg/mL
För användning med (applikation) Neutralization, Control
Formulering PBS, 1M urea with no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 643382
Namn Human TMEM253 (aa 78-99) Control Fragment
pH-intervall 7.4
Reningsmetod Purified
Kvantitet 100 μL
Förvaringskrav -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Regulatorisk status RUO
Gene Alias C14orf176; C14orf95; NCRNA00220; TMEM253; Transmembrane protein 253; transmembrane protein C14orf176
Vanligt namn TMEM253
Gensymbol TMEM253
Produkttyp Protein
Konjugera Unconjugated
Art Human
Rekombinant Recombinant
Protein Tag His-ABP-tag
Sekvens GTVTLELRRAPRLWKVRAMMIF
Innehåll och lagring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Uttryckssystem E. coli
Form Liquid
Renhet eller kvalitetsklass >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining