Läs mer
Abcam Mänsklig TMEM97 knockout HEK-293T-cellinje
Produktkod. 32140369 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 1 000 000 celler
Produktkod. Kvantitet
32140369 2 x 1 000 000 celler
1 options
Produktkod. 32140369 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2664992x1000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
TMEM97 KO-cellinje finns att beställa. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 4 bp deletion i exon 1 och insättning av selektionskassetten i exon 1. För att beställa både knockout och wildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull....
TMEM97 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 4 bp deletion i exon 1 och insättning av selektionskassetten i exon 1. För att beställa både knockout- och wildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/ampull.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Spezifikation
Kvantitet 2 x 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.