Läs mer
Abcam Mänsklig TMPRSS2 knockout-caco-2-cellinje
Produktkod. 32139898 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 000 000 celler
Produktkod. Kvantitet
32139898 1 000 000 celler
1 options
Produktkod. 32139898 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2737371000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
TMPRSS2 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad av Western blot. Knockout uppnådd med CRISPR/Cas9, homozygot: 77bp deletion i exon 3.
TMPRSS2 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad av Western blot. Knockout uppnådd med CRISPR/Cas9, homozygot: 77bp deletion i exon 3.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO