Läs mer
Invitrogen™ Human TNF alfa obelagd ELISA Kit med tallrikar
Produktkod. 15551127
Change view
Kvantitet:
10 x 96 tester
2 x 96 tester
20 x 96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15551127 10 x 96 tester Paket med 10
15531127 20 x 96 tester Paket med 20
15521127 2 x 96 tester Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15551127 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 88734686
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
ELISA
Human Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF-α ) Obelagd ELISA Kitet innehåller förmatchade antikroppspar, plattor och reagens för att utföra kvantitativa enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA ) för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av human TNF-α . Tvättbuffert och stopplösning behövs för att slutföra ELISA reaktion och säljs separat. Principen för metoden ELISA är utformade för att mäta mängden av det mål som binds mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp beläggs på botten av brunnarna på en mikroplatta, vilket är en process över natten. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångnings-) antikroppen. En sandwich bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet.
TNF alfa är en multifunktionell proinflammatorisk cytokin som tillhör tumörnekrosfaktorn (TNF) superfamiljen. Denna cytokin utsöndras huvudsakligen av makrofagen och binder till dess receptorer, TNFRSF1A/TNFR1 och TNFRSF1B/TNFBR. TNF alfa är involverad i regleringen av immunceller, cellproliferation, differentiering, apoptos, lipidmetabolism och koagulation. TNF alfa existerar som en multimer av två, tre eller fem icke-kovalent länkade enheter, men visar ett enda 17 kDa-band efter SDS-PAGE under icke-reducerande förhållanden. Knockoutstudier på möss föreslog också TNF alfas neuroprotektiva funktion och har observerats orsaka tumörnekros när den injiceras i tumörbärande möss. Andra funktioner hos TNF-alfa inkluderar dess roll i immunsvaret mot bakteriella, virala, parasitära och vissa svampinfektioner, samt dess roll i nekrosen hos specifika tumörer. TNF-alfa orsakar cytolys eller cytostas av vissa transformerade celler, vilket är synergistisk med interferon-gamma i sin cytotoxicitet. Denna cytokin har kopplats till en rad sjukdomar, inklusive autoimmuna sjukdomar, insulinresistens och cancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P01375
Analysintervall 4 till 500 pg/ml
Analyskänslighet 4 pg/mL
Innehåll och lagring Capture Antibody: Pretitrerad, renad antikropp
Detektionsantikropp: Pretitrerad, biotinkonjugerad antikropp
Standard: Rekombinant cytokin för att generera standardkurva och kalibrera prover
ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder: Detta obelagda ELISA kit med plattor kan innehålla ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder (Reconstitute till 1L med dH20 och filter (0,22 μM)) eller 10X PBS ELISA Coating Buffer (Späd ut 1 del 10X buffer till 9 delar dH20).
Provslukning: 5X koncentrerad
Detektionsenzym: Pretitrerad Avidin-HRP
Substratlösning: Tetrametylbensidin (TMB) substratlösning
Analyscertifikat: Lot-specifika instruktioner för utspädning av antikroppar och standarder
96 Brunnsskylt: Corning Costar 9018 (ingår i produktkategorinummer som slutar på suffix -22, -44, -76, -86)
Konjugera HRP
Immunoassay Kit Format Obehandlad ELISA sats med plåtar
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Absorptionsmikroplattläsare
Gene Alias APC1-protein; Cachectin; C-domän 1; C-domän 2; cTNF; DADB-70P7.1; DIF; ICD1; ICD2; Intracellulär domän 1; Intracellulär domän 2; N-terminal fragment; NTF; RATTNF; Tnf; TNF alfa; TNF superfamilj; TNF α; TNF, makrofag-härledd; TNF, monocyt-härledd; TNFA; TNF-a; TNFalfa; TNF-alfa; Tnfsf1a; TNFSF2; TNF; α TNLG1F; Tumörnekrosfaktor; tumörnekrosfaktor (TNF-superfamilj, medlem 2); tumörnekrosfaktor alfa; tumörnekrosfaktor alfa (cachetin); tumörnekrosfaktor alfa-prekursor; tumörnekrosfaktorligand 1F; tumörnekrosfaktorligand superfamiljemedlem 2; tumörnekrosfaktor, membranform; tumörnekrosfaktor, löslig form; tumörnekrosfaktor-alfa; tumörnekrosfaktor-alfa-prekursor; tumörnekrosfaktor; tumörnekrosfaktorAPC1-protein; Cachectin; C-domän 1; cTNF; DADB-70P7.1; DIF; ICD1; ICD2; Intracellulär domän 1; Intracellulär domän 2; N-terminalfragment; NTF; RATTNF; Tnf; TNF alfa; TNF superfamilj; TNF α; TNF, makrofag-härledd; TNF, monocythärledd; TNFA; TNF-a; TNFalfa; TNF-alfa; Tnfsf1a; TNFSF2; TNF; TNLG1Fα; Tumörnekrosfaktor; tumörnekrosfaktor (TNF superfamilj, medlem 2); tumörnekrosfaktor alfa; tumörnekrosfaktor alfa (cachetin); tumörnekrosfaktor alfa-prekursor; tumörnekrosfaktor ligand 1F; tumörnekrosfaktorligand superfamiljemedlem 2; tumörnekrosfaktor, membranform; tumörnekrosfaktor, löslig form; tumörnekrosfaktor-alfa; tumörnekrosfaktor-alfa-prekursor; tumörnekrosfaktor; tumörnekrosfaktor; GDCF-2; HC11; HSMCR30; MCAF; MCP-1; MCP1; SCYA2; SMC-CF
Gen-ID (Entrez) 7124
Gensymbol GDCF-2,HC11,HSMCR30,MCAF,MCP-1,MCP1,SCYA2,SMC-CF
Kit Innehåll Fångstantikropp: Pretitrerad, renad antikropp, Detektionsantikropp: Pretitrerad, HRP-konjugerade antikroppar, Standard: Rekombinant protein för att generera standardkurva och kalibrera prover, 10X beläggningsbuffert: Buffert för plätering av fångstantikroppen, 5X ELISA/ELISPOT-utspädning: Buffert för blockering och utspädning av detektionsantikroppar och enzym, Substrat: 1X TMB-lösning, Analyscertifikat: Lot-specifika instruktioner för utspädning av antikroppar och standarder, 96 Brunnsplatta: Hög affinitet 96-brunnsplatta (ingår i produktkategorinummer som slutar på suffixen -22, -76, -86), Renad antikropp, Detektionsantikropp: Förtitrerad, HRP-konjugerad antikropp, Standard: Rekombinant protein för generering av standardkurvor och kalibrering av prover, 10X Coating Buffer: Buffert för plätering av Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT-spädningsmedel: Buffert för blockering och spädning av detektionsantikroppen och enzymet, Substrat: 1X TMB-lösning, Analyscertifikat: Lotspecifika instruktioner för spädning av antikroppar och standarder, 96-brunnars platta: 96-brunnars platta med hög affinitet (ingår med produktkatalognummer som slutar på suffixen -22, -76, -86)
Etikett eller färgämne Biotin
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2-8 °C
Synonym Tumörnekrosfaktor alfa, tnf-a, tnf-alfa
Mål TNF alfa
Testtid 1 timme 45 min
Total analystid 24 timmar 30 min