Läs mer
Invitrogen™ Human TNF alfa ELISA Utrustning
Produktkod. 15581737
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Unit Size:
96 tester
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
15581737 96 tester 96 tester
15501747 10 x 96 tester Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15581737 Supplier Invitrogen™ Supplier No. BMS2234
Edge
Includes
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to human TNF-alpha
Biotin-Conjugate anti-human TNF-alpha polyclonal antibody
Streptavidin-HRP
Human TNF-alpha Standard lyophilized, 1000pg/mL upon reconstitution
Control high, lyophilized
Control low, lyophilized
Sample Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Adhesive Films
ELISA
Human Tumor Necrosis Factor Alpha (Hu TNFα ) ELISA kvantifierar Hu TNFα i humant serum, plasma, urin eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant Hu TNFα . Metodens princip The Human TNFα fastfas smörgås ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
TNF alfa är ett multifunktionellt proinflammatoriskt cytokin som tillhör superfamiljen tumörnekrosfaktor (TNF). Detta cytokin utsöndras huvudsakligen av makrofager och binder till dess receptorer, TNFRSF1A/TNFR1 och TNFRSF1B/TNFBR. TNF alfa är involverat i regleringen av immunceller, cellproliferation, differentiering, apoptos, lipidmetabolism och koagulation. TNF-alfa existerar som en multimer av två, tre eller fem icke-kovalent kopplade enheter, men visar ett enda 17 kDa-band efter SDS-PAGE under icke-reducerande betingelser. Knockoutstudier på möss antydde också den neuroprotektiva funktionen hos TNF alfa och har observerats orsaka tumörnekros när de injiceras i tumörbärande möss. Andra funktioner hos TNF-alfa inkluderar dess roll i immunsvaret mot bakteriella, virala, parasitära och vissa svampinfektioner, såväl som dess roll i nekrosen av specifika tumörer. TNF alfa orsakar cytolys eller cytostas av vissa transformerade celler, och är synergistisk med interferon-gamma i dess cytotoxicitet. Detta cytokin har varit inblandat i en mängd olika sjukdomar, inklusive autoimmuna sjukdomar, insulinresistens och cancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tillträdesnummer P01375
Analysintervall 7,8 till 500 pg/ml
Analyskänslighet 2.3 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant, Urin
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 7124
Gensymbol DIF-alfa,TNFA,TNFSF2,TNLG1F,TNF
Interassay CV 7.4%
Intraassay CV 6
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysbuffertkoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kontroller, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L, Urin 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym Kakektin, Tumörnekrosfaktor alfa, DIF
Mål TNF alfa
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 3 timmar 10 minuter