Läs mer
R&D Systems™ Human TNF-alpha Quantikine ELISA Kit
Description
The Human TNF-alpha Quantikine ELISA Kit quantifies human TNF-alpha in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), plasma (50 ul).
Specifications
Specifications
| Analysintervall | 15.60 - 1000pg/mL |
| Analyskänslighet | 6.23pg/mL |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Provtyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum |
| Specificitet | HIV-1 Gag p24 |
| Målarter | Human |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 7124 |
| Kvantitet | 1 sats |
| Provvolym | Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL) |
| Show More |