Läs mer
Proteintech™ Human TNFR1 ELISA Utrustning
Produktkod. 16871466 Handla allt Proteintech Produkter
Målarter:
Människa
Produktkod. 16871466
Brand: Proteintech™ KE0005196T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
KE00051 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). TNFR1 ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogent TNFR1.
  • Tumörnekrosfaktor (TNF) är ett multifunktionellt cytokin som spelar en nyckelroll för att reglera inflammation, immunfunktioner, värdförsvar och apoptos.
  • TNF signalerar genom två distinkta cellytreceptorer, TNFR1 (TNFRSF1A, CD120a) och TNFR2 (TNFRSF1B, CD120b). TNFR1, som innehåller en dödsdomän (DD) inom sin intracytoplasmatiska region, tros vara nyckelreceptorn för TNF-signalering.
  • Denna receptor kan frisättas till det extracellulära utrymmet genom två mekanismer, ektodomänavkastning och konstitutiv frisättning av fullängds 55-kDa TNFR1. Lösligt TNFR1 (sTNFR1) skulle kunna fungera som TNF-bindande protein, vilket hämmar TNF-bioaktivitet. Detta ELISA kit kan användas för att mäta naturligt och rekombinant humant sTNFR1.
  • Analysen känner igen human TNFR1. En antikropp specifik för TNFR1 har förbelagts på mikrobrunnarna. TNFR1-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation.
  • Efter omfattande tvättning tillsätts en annan antikropp av biotinylerad specifik för TNFR1 för att detektera det infångade TNFR1-proteinet.
  • För signalutveckling tillsätts Streptavidin-HRP, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens. En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
Specifications
Tillträdesnummer BC010140
Analysintervall 3,9 till 250 pg/ml
Analyskänslighet 0.1 pg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Målarter Människa
Gen-ID (Entrez) 7132
Värd art Människa
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
Total analystid 4.5 hr.
UniProt ID P19438
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 96TEST Human TNFR1 ELISA Kit
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine