Läs mer
Human TOB1 (TOB) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32141060 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32141060 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2587291Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Human TOB1 (TOB) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: TOB1 (TOB) knockout HeLa