Läs mer
Proteintech Human Total MMP-1 ELISA Utrustning
Produktkod. 17224886 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Gen-ID (Entrez):
4312
Produktkod. Gen-ID (Entrez)
17224886 4312
1 options
Produktkod. 17224886 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer KE0022396T
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Matrismetalloproteinas 1 (MMP1), som också är känt som interstitiellt kollagenas och fibroblastkollagenas är en medlem av familjen matrismetalloproteinaser (MMP).
Proteiner i denna familj deltar huvudsakligen i nedbrytningen av extracellulär matris både i normala fysiologiska processer och sjukdomsprocesser. Flera faktorer bidrar till uttrycket av MMP1, inklusive endogena faktorer, såsom polymorfismer och epigenetisk reglering i promotorregionen av MMP1, såväl som exogena faktorer, såsom tumörmikromiljön. En mängd olika MMP1-promotor-genotypiska polymorfismer har rapporterats i olika etniska populationer, och deras bidrag till olika sjukdomsrisker har undersökts. I tumörmikromiljön, en mängd olika inflammatoriska faktorer, inklusive interleukin-8 (IL-8), IL-1β och tumörnekrosfaktor-α (TNF-α ), har rapporterats inducera MMP1-uttryck i cancerceller. (PMID: 31115512, PMID: 28334049)
Specifikationer
Gen-ID (Entrez) 4312
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 96RXN Human Total MMP-1 ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine