Beskrivning
- MMP-3 (matrismetallopeptidas 3), även benämnt Stromelysin 1 eller STR1, är en medlem av familjen matrixmetalloproteinas (MMP).
- MMP-familjen av enzymer består av kritiskt viktiga extracellulära matrixremodellerande proteaser vars aktivitet har varit inblandad i normal embryogenes och vävnadsremodellering och i många sjukdomar såsom artrit, cancer, parodontit, glomerulonefrit, encefalomyelit, ateroskleros och vävnadssår.
- Dessa proteaser har kommit att representera viktiga terapeutiska och diagnostiska mål för behandling och upptäckt av humana cancerformer. MMP-3 utsöndras från cellerna som ett proenzym. Proenzymet har visat sig stimulera plasminogenaktivering.
- Den aktiva MMP-3 är kapabel att klyva typ III, IV, IX och X kollagen, aggrekan, fibronektin, laminin, IGFBP-3, serpiner och IL-1β .
- Analysen känner igen totalt MMP3 från människa. En antikropp specifik för Total MMP3 har förbelagts på mikrobrunnarna. Det totala MMP3-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation.
- Efter omfattande tvättning tillsätts ytterligare en antikropp specifik för Total MMP3 för att detektera det infångade Total MMP3-proteinet.
- För signalutveckling tillsätts Sterptravidin-HRP, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens.
- En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | BC069676 |
| Analysintervall | 31,25 till 2000 pg/ml |
| Analyskänslighet | 18.4 pg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 |
| Detektionsmetod | Smörgås ELISA , dubbel antikropp |
| Immunoassay Kit Format | Överdragen ELISA Utrustning |
| Provtyp | Plasma, Serum |
| Substrat | DAB |
| Målarter | Människa |
| Gen-ID (Entrez) | 4314 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 96TEST Human Total MMP-3 ELISA Kit
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P330-Skölj munnen.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine