Läs mer
R&D Systems™ Human Total MMP-8 Quantikine ELISA Kit
Beskrivning
The Human Total MMP-8 Quantikine ELISA Kit quantifies human MMP-8 in cell culture supernates (50 μL), tissue lysates (50 μL), serum (10 μL), edta plasma (25 μL), platelet-poor edta plasma (50 μL), heparin plasma (25 μL), platelet-poor heparin plasma (50 μL), saliva (10 μL).
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 0.16 to 10 ng/mL |
| Analyskänslighet | 0.058 ng/mL |
| Provtyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Platelet-poor Plasma (EDTA, Heparin), Saliva, Serum, Tissue Lysates |
| Specificitet | Natural and Recombinant Human MMP-8 |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 4317 |
| Värd art | Human |
| Kvantitet | 1 sats |
| Provvolym | Cell Culture Supernates (50 μL),Tissue Lysates (50 μL),Serum (10 μL),EDTA Plasma (25 μL),Platelet-poor EDTA Plasma (50 μL),Heparin Plasma (25 μL),Platelet-poor Heparin Plasma (50 μL),Saliva (10 μL) |
| Förvaringskrav | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Visa mer |