Läs mer
Human TPD52L1 knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32141725 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32141725 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2591981Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Human TPD52L1 knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: TPD52L1 knockout HeLa